Merck
741256
Sigma-Aldrich
Potassium 2-chloropyrimidine-5-trifluoroborate
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H2BClF3KN2
Molekulargewicht:
220.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
282-286 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[K+].F[B-](F)(F)c1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C4H2BClF3N2.K/c6-4-10-1-3(2-11-4)5(7,8)9;/h1-2H;/q-1;+1
InChIKey
JAUMZIPHWMCSIJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)