Fortfahren mit
741035
2-(Dodecylthiocarbonothioylthio)-2-Methylpropionsäure N-Hydroxysuccinimid-Ester
98% (HPLC)
Synonym(e):
N-Hydroxysuccinimide 2-(dodecylthiocarbonothioylthio)isobutyrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H35NO4S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
461.70
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98% (HPLC)
form
solid
mp
96-102 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SC(C)(C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C21H35NO4S3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-28-20(27)29-21(2,3)19(25)26-22-17(23)14-15-18(22)24/h4-16H2,1-3H3
InChI key
HKWLQDYVQCZTQP-UHFFFAOYSA-N
General description
Need help choosing the correct RAFT Agent? Please consult the RAFT Agent to Monomer compatibility table.
Application
Functionalized RAFT agent for controlled radical polymerization; especially suited for the polymerization of styrene; acrylate and acrylamide monomers. NHS ester terminus can be used to conjugate to a variety of biomolecules. Chain Transfer Agent (CTA).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
723010740497741698
description
98% (HPLC)
description
98% (HPLC)
description
97% (HPLC)
description
98% (HPLC)
assay
98% (HPLC)
assay
98% (HPLC)
assay
97% (HPLC)
assay
98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
solid
form
powder
form
liquid
form
liquid
mp
96-102 °C
mp
57-63 °C
mp
-
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)