Fortfahren mit
737992
Poly(tetrafluorethylen)
powder, 200 μm particle size
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
PTFE
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 68,90
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 255,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CF2CF2)n
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
€ 68,90
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
feature
hydrophobic
particle size
200 μm
transition temp
Tm 340-345 °C
SMILES string
F\C(F)=C(\F)F
InChI key
BFKJFAAPBSQJPD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Ultrasonic activation of inert poly (tetrafluoroethylene): Demonstrates the activation of inert PTFE particles into piezoelectric electrets using ultrasound, which enables the piezocatalytic generation of reactive oxygen species, a significant advance in material science (Wang et al., 2021).
  • Membrane preparation techniques with polytetrafluoroethylene: Discusses production techniques of porous polymeric membranes including PTFE, highlighting its application in separation technology, a critical area in industrial processes (Tan & Rodrigue, 2019).
  • Enhancing expanded poly (tetrafluoroethylene) for biomaterials applications: Reviews the use of expanded PTFE (ePTFE) in biomaterials, focusing on its chemical properties and applications in medical devices and implants, contributing significantly to healthcare advancements (Cassady et al., 2014).
  • Electret polyvinylidene fluoride nanofibers hybridized by polytetrafluoroethylene nanoparticles: This study explores the enhancement of air filtration performance through hybridizing electret polyvinylidene fluoride nanofibers with PTFE nanoparticles, presenting a novel approach to improving filtration efficiency (Wang et al., 2016).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
430935182478665800
description
powder, 200 μm particle size
description
powder (free-flowing), 1 μm particle size
description
powder, >40 μm particle size
description
60 wt % dispersion in H2O
form
powder
form
powder (free-flowing)
form
powder
form
-
transition temp
Tm 340-345 °C
transition temp
Tm 321 °C
transition temp
Tm 327 °C, Tg 130 °C
transition temp
-
feature
hydrophobic
feature
hydrophobic
feature
hydrophobic
feature
hydrophobic
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
particle size
200 μm
particle size
1 μm
particle size
>40 μm
particle size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(tetrafluorethylen)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Can this product be used as a binder in supercapacitor electrode fabrication along with biochar and carbon black ? If not then please recommend which PTFE can be used as a binder.
    1 answer
    1. Unfortunately, none of the Poly(tetrafluoroethylene) product that are listed have been use-tested and found to be suitable for the application described. Please check the Materials Science literature to see if anything has been published on this subject, then see if the authors report using a particular particle size of Poly(tetrafluoroethylene); that might lead to the right product.