Merck
737380
Sigma-Aldrich
4′-Methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride
95%
Synonym(e):
4-(4-Methoxyphenyl)benzenesulfonyl chloride
Größe auswählen
1 G
€ 104,00
€ 104,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 104,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H11ClO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.74
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 104,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
103-108 °C
SMILES String
COc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C13H11ClO3S/c1-17-12-6-2-10(3-7-12)11-4-8-13(9-5-11)18(14,15)16/h2-9H,1H3
InChIKey
AJWXJCPSCXFPJJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)