Merck
737240
Sigma-Aldrich
(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)benzene
95%
Synonym(e):
(1-Bromotrifluoroethyl)benzene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6BrF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.487
Dichte
1.555 g/mL at 25 °C
SMILES String
FC(F)(F)C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6BrF3/c9-7(8(10,11)12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChIKey
IRICHAOGAOFEQI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
164.0 °F
Flammpunkt (°C)
73.33 °C