Merck
736988
Sigma-Aldrich
1-Amino-1-(hydroxyethyl)cyclohexane
97%
Synonym(e):
1-Amino-1-cyclohexanemethanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
34-38 °C
SMILES String
NC1(CO)CCCCC1
InChI
1S/C7H15NO/c8-7(6-9)4-2-1-3-5-7/h9H,1-6,8H2
InChIKey
VDPLLINNMXFNQX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable