Merck
736767
Sigma-Aldrich
3-(Bromomethyl)tetrahydrofuran
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9BrO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.494
Dichte
1.495 g/mL at 25 °C
SMILES String
BrCC1CCOC1
InChI
1S/C5H9BrO/c6-3-5-1-2-7-4-5/h5H,1-4H2
InChIKey
AXQYVOIYCYAVSW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
167.0 °F
Flammpunkt (°C)
75 °C