Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 100,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 311,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H35O3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.42
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
88-93 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C16H35O3P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(17,18)19/h2-16H2,1H3,(H2,17,18,19)
InChI key
JDPSFRXPDJVJMV-UHFFFAOYSA-N
General description
Hexadecylphosphonic acid (HDPA) is an alkyl phosphonic acid that forms a self-assembled monolayer (SAM) for the surface modification of the metal oxide nanostructures.
Application
HDPA forms a resist on the metal substrate which may be used for microcontact printing. It may also find usage as a SAM for the development of a dielectric hybrid for surface controlled organic transistors.
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description 97% | description - | description - |
| assay 97% | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form liquid | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 88-93 °C | mp - | mp - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?