Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 563,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H14N4S4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
366.55
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solid
Quality Segment
mp
118-128 °C
SMILES string
CN(C(=S)SSC(=S)N(C)c1ccncc1)c2ccncc2
InChI
1S/C14H14N4S4/c1-17(11-3-7-15-8-4-11)13(19)21-22-14(20)18(2)12-5-9-16-10-6-12/h3-10H,1-2H3
InChI key
PVZGPMRTEJHLMS-UHFFFAOYSA-N
General description
Precursor for the synthesis of novel switchable RAFT agents for controlled radical polymerization. Chain Transfer Agent (CTA)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 99% | description 97% | description 98% |
| form solid | form crystals | form solid | form liquid |
| mp 118-128 °C | mp - | mp - | mp - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?