Fortfahren mit
73476
(SP)-1-[(S)-α-(Dimethylamino)-2-(diphenylphosphino)-benzyl]-2-diphenylphosphino-ferrocen
≥97%, optical purity ee: ≥99%
Synonym(e):
(2R)-1-[(S)-(Dimethylamino)[2-(diphenylphosphino)-phenyl]-methyl]-2-(diphenylphosphino)-ferrocen (nach CAS), Taniaphos SL-T001-2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C43H39FeNP2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
687.57
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
optical purity
ee: ≥99%
functional group
amine, phosphine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CN(C)[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C38H34NP2.C5H5.Fe/c1-39(2)38(35-27-17-29-37(35)41(32-22-11-5-12-23-32)33-24-13-6-14-25-33)34-26-15-16-28-36(34)40(30-18-7-3-8-19-30)31-20-9-4-10-21-31;1-2-4-5-3-1;/h3-29,38H,1-2H3;1-5H;/t38-;;/m0../s1
InChI key
DEHRMLQYTSYVBC-ZCLNGFLVSA-N
General description
Verkauf in Zusammenarbeit mit Solvias AG
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8871888717
description
≥97%, optical purity ee: ≥99%
description
≥97%
description
≥97%
assay
≥97%
assay
≥97%
assay
≥97%
functional group
phosphine, amine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
optical purity
ee: ≥99%
optical purity
ee: ≥99%
optical purity
ee: ≥99%
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)