Merck
734608
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetrabromo-2,2′-Bithiophen
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H2Br4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
481.85
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
138-143 °C
SMILES String
Brc1cc(Br)c(s1)-c2sc(Br)cc2Br
InChI
1S/C8H2Br4S2/c9-3-1-5(11)13-7(3)8-4(10)2-6(12)14-8/h1-2H
InChIKey
MOMHMPZSZNZLAK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.