Merck
734195
Sigma-Aldrich
4-Fluoroisoindoline hydrochloride
97%
Synonym(e):
4-Fluoro-1H-isoindoline hydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8FN · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
191-196 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.Fc1cccc2CNCc12
InChI
1S/C8H8FN.ClH/c9-8-3-1-2-6-4-10-5-7(6)8;/h1-3,10H,4-5H2;1H
InChIKey
MKNPYNGKUKUSFB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)