Merck
733318
Sigma-Aldrich
3-Amino-6-Fluor-4-Methylpyridin
95%
Synonym(e):
6-Fluor-4-methylpyridin-3-ylamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7FN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
57-62 °C
SMILES String
Cc1cc(F)ncc1N
InChI
1S/C6H7FN2/c1-4-2-6(7)9-3-5(4)8/h2-3H,8H2,1H3
InChIKey
HZGRTGMOAWUAAA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)