Merck
733067
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-Methylanilin
98%
Synonym(e):
4-Methyl-o-anisidin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
31-33 °C
Dichte
1.043 g/mL at 25 °C
SMILES String
COc1cc(C)ccc1N
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-3-4-7(9)8(5-6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3
InChIKey
CJJLEUQMMMLOFI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.2 °F
Flammpunkt (°C)
104 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)