Merck
732974
Sigma-Aldrich
6-Fluor-chromon-2-carbonsäure-methylester
Synonym(e):
Methyl-6-Fluorchromon-2-Carboxylat, Methyl-6-fluor-4-oxo-4H-chromen-2-carboxylat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H7FO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
137-143 °C
SMILES String
COC(=O)C1=CC(=O)c2cc(F)ccc2O1
InChI
1S/C11H7FO4/c1-15-11(14)10-5-8(13)7-4-6(12)2-3-9(7)16-10/h2-5H,1H3
InChIKey
IWYHARNYXQFPOB-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)