Merck
732907
Sigma-Aldrich
3,7-Dibrom-chromon
Synonym(e):
3,7-Dibrom-4H-benzopyran-4-on, 3,7-Dibrom-4H-chromen-4-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H4Br2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
140-146 °C
SMILES String
Brc1ccc2C(=O)C(Br)=COc2c1
InChI
1S/C9H4Br2O2/c10-5-1-2-6-8(3-5)13-4-7(11)9(6)12/h1-4H
InChIKey
VRJRKKZNBPQORR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)