Merck
731951
Sigma-Aldrich
3,6-Dibrom-9-Ethylcarbazol
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H11Br2N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
137-142 °C
SMILES String
CCn1c2ccc(Br)cc2c3cc(Br)ccc13
InChI
1S/C14H11Br2N/c1-2-17-13-5-3-9(15)7-11(13)12-8-10(16)4-6-14(12)17/h3-8H,2H2,1H3
InChIKey
GZBJRMVGNVDUCO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.