Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
liquid
Quality Segment
availability
not available in EU
refractive index
n20/D 1.426
density
1.124 g/mL at 25 °C
functional group
ether, ketone
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1COC1
InChI
1S/C3H4O2/c4-3-1-5-2-3/h1-2H2
InChI key
ROADCYAOHVSOLQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Product may polymerize over time during storage.
Application
3-Oxetanone can be used to synthesize:
- Various oxetane-containing lead compounds with improved solubility, reduced lipophilicity and amphiphilicity.
- (Hydroxymethyl)oxazoles and (hydroxymethyl)thiazoles via single-step microwave mediated reaction with primary amides and thioamides, respectively.
- Oxetane containing spirocycles through thermal 1,3-dipolar cycloaddition reaction with α-amino acids or secondary α-amino acid esters.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
79.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
26.1 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?