Wichtige Dokumente
731390
2-fluoro-3-iodo-5-methylpyridine
95%
Synonym(e):
2-fluoro-3-iodo-5-methylpyridine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
38-42 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
iodo
SMILES String
Cc1cnc(F)c(I)c1
InChI
1S/C6H5FIN/c1-4-2-5(8)6(7)9-3-4/h2-3H,1H3
InChIKey
ANOOZLFFCNANTR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)