Merck
731315
Sigma-Aldrich
4-Bromthiophen-3-Carbonitril
97%
Synonym(e):
4-Brom-3-cyanthiophen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H2BrNS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
58-62 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
nitrile
SMILES String
Brc1cscc1C#N
InChI
1S/C5H2BrNS/c6-5-3-8-2-4(5)1-7/h2-3H
InChIKey
RTOSSMAWCKNWFX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)