Merck
730769
Sigma-Aldrich
4-Brom-3-methyl-5-phenyl-1H-pyrazol
97%
Synonym(e):
4-Brom-3-methyl-5-phenylpyrazol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9BrN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
87-92 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
phenyl
SMILES String
Cc1[nH]nc(-c2ccccc2)c1Br
InChI
1S/C10H9BrN2/c1-7-9(11)10(13-12-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,12,13)
InChIKey
OMGCVNHAFYEVRU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)