729280
9,9-Dimethylfluoren-2-Boronsäurepinakolester
95%
Synonym(e):
2-(9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, FL-BE
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
130-135 °C
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3-c4ccccc4C(C)(C)c3c2
InChI
1S/C21H25BO2/c1-19(2)17-10-8-7-9-15(17)16-12-11-14(13-18(16)19)22-23-20(3,4)21(5,6)24-22/h7-13H,1-6H3
InChIKey
DAZFRJAIIUPRQZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.