Merck
724572
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H7BrN2
Molekulargewicht:
175.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.521
Dichte
1.487 g/mL at 25 °C
SMILES String
Cc1nn(C)cc1Br
InChI
1S/C5H7BrN2/c1-4-5(6)3-8(2)7-4/h3H,1-2H3
InChIKey
UESOBPUTZLYSGI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
217.4 °F
Flammpunkt (°C)
103 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)