Merck
723711
Sigma-Aldrich
5-Benzofurazanboronsäure-MIDAester
Synonym(e):
2-(Benzo[c][1,2,5]oxadiazol-5-yl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocan-4,8-dion, Benzo[c][1,2,5]oxadiazol-5-yl-5-boronsäure-MIDAester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H10BN3O5
Molekulargewicht:
275.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
258-263 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc3nonc3c2
InChI
1S/C11H10BN3O5/c1-15-5-10(16)18-12(19-11(17)6-15)7-2-3-8-9(4-7)14-20-13-8/h2-4H,5-6H2,1H3
InChIKey
KNDBMWQPGMKUPR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)