Merck
723509
Sigma-Aldrich
Caesium-dodecafluor-closo-dodecarborat
97%
Synonym(e):
Caesium-dodecafluordodecarborat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
B12Cs2F12
Molekulargewicht:
623.52
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: boron
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
>600 °C (dec.)
SMILES String
[Cs+].[Cs+].FB1C[B-]2(F)B(F)[B-](F)(B(F)B(F)B(F)B(F)B(F)B1F)B2F
InChI
1S/CH2B11F11.2Cs/c13-2-1-11(22)9(20)12(23,10(11)21)8(19)7(18)6(17)5(16)4(15)3(2)14;;/h1H2;;/q-2;2*+1
InChIKey
VORBFFRCZXMLGL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)