Merck
722235
Sigma-Aldrich
α-Brom-2-Chlorphenylessigsäure
97%
Synonym(e):
2-Brom-2-(2-chlorphenyl)-essigsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6BrClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
107-112 °C
SMILES String
OC(=O)C(Br)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H6BrClO2/c9-7(8(11)12)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,7H,(H,11,12)
InChIKey
XHAPROULWZYBGA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)