Merck
722162
Sigma-Aldrich
Cbz-3-Bromopyrrolidine
Synonym(e):
Benzyl 3-bromopyrrolidine-1-carboxylate, Z-3-Bromopyrrolidine
Größe auswählen
500 MG
€ 84,30
€ 84,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 84,30
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14BrNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 84,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.557
Dichte
1.396 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrC1CCN(C1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H14BrNO2/c13-11-6-7-14(8-11)12(15)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9H2
InChIKey
LWEKWWHCQBWMQC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)