Merck
720976
Sigma-Aldrich
Bis(11-cyanoundecyl)disulfid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H44N2S2
Molekulargewicht:
424.75
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
30-34 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N#CCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C24H44N2S2/c25-21-17-13-9-5-1-3-7-11-15-19-23-27-28-24-20-16-12-8-4-2-6-10-14-18-22-26/h1-20,23-24H2
InChIKey
ROSJSPKGTQYEFY-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)