Merck
72078
Sigma-Aldrich
(−)-α-Neocloven
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(1S,7aS)-1,2,3,6,7,7a-Hexahydro-2,2,4,7a-tetramethyl-1,3a-ethano-3aH-inden
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H24
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −79±2°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.508
Dichte
0.951 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=CCC[C@@]2(C)C3CC[C@@]12CC3(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-11-6-5-8-14(4)12-7-9-15(11,14)10-13(12,2)3/h6,12H,5,7-10H2,1-4H3/t12?,14-,15+/m0/s1
InChIKey
ZCJQJJWNFDNQGZ-JQXSQYPDSA-N
Sonstige Hinweise
Rearrangement product of caryophyllene[1]; Main volatile constituent of ginseng[2]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
237.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
114 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
W. Parker et al.
Journal of the Chemical Society, 2634-2634 (1969)
K. Yoshihara et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 48, 2078-2078 (1975)