Merck
719463
Sigma-Aldrich
o-Tolylboronsäure-MIDAester
97%
Synonym(e):
2-Methylphenylboronic acid MIDA ester, 6-Methyl-2-o-tolyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14BNO4
Molekulargewicht:
247.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
174-178 °C
SMILES String
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccccc2C
InChI
1S/C12H14BNO4/c1-9-5-3-4-6-10(9)13-17-11(15)7-14(2)8-12(16)18-13/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChIKey
YSHPENZDVGWTJJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)