Wichtige Dokumente
719110
Plexcore® OC RG-1110 organic conductive ink
Synonym(e):
Plexcore® OC organic conductive ink
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
2.1%
Widerstandsfähigkeit
10-300 Ω-cm
pH-Wert
3.4
Viskosität
8.3 cP(25 °C)
Dichte
0.940 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
Warnhinweis
Do not freeze. Quality is compromised if ink goes through freeze-thaw cycle even once.
Physikalische Eigenschaften
Composition: solids in water, 1,2-propanediol and isopropanol
Rechtliche Hinweise
Plexcore is a registered trademark of Plextronics, Inc.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
80.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
26.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?