Merck
718661
Sigma-Aldrich
N-Benzyloxycarbonyl-(isopropoxymethyl)-amin
97%
Synonym(e):
Benzyl-N-(isopropoxymethyl)-carbamat, Benzylisopropoxymethyl-carbamat, N-Z-Isopropoxymethylamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
70-74 °C
SMILES String
CC(C)OCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H17NO3/c1-10(2)16-9-13-12(14)15-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3,(H,13,14)
InChIKey
NJNHLPYLCKMUMH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)