Fortfahren mit
71836
3-(2-Pyridyl)-L-alanin
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
(S)-2-Amino-3-(2-pyridyl)-propionsäure, 2′-Aza-L-phenylalanin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.18
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6478360
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccccn1)C(O)=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c9-7(8(11)12)5-6-3-1-2-4-10-6/h1-4,7H,5,9H2,(H,11,12)/t7-/m0/s1
InChI key
PDRJLZDUOULRHE-ZETCQYMHSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)