Fortfahren mit
718343
4-Oxazolcarbonsäure
97%
Synonym(e):
1,3-Oxazol-4-carbonsäure, 4-Carboxyoxazol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 31,20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H3NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
€ 31,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
138-142 °C
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1cocn1
InChI
1S/C4H3NO3/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h1-2H,(H,6,7)
InChI key
JBCFJMYPJJWIRG-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)