Merck
717029
Sigma-Aldrich
4-Brom-2-(trimethylsilyl)-thiazol
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10BrNSSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
liquid
Dichte
1.384 g/mL at 25 °C
SMILES String
C[Si](C)(C)c1nc(Br)cs1
InChI
1S/C6H10BrNSSi/c1-10(2,3)6-8-5(7)4-9-6/h4H,1-3H3
InChIKey
WLQGXFSBIGJXDA-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
180.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82.2 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)