716502
[1,1′:4′,1″]Terphenyl- 3,3″,5,5″-Tetracarbonsäure
contains up to 2 equivalents of DMF
Synonym(e):
H4TPTC
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
>370 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
OC(=O)c1cc(cc(c1)-c2ccc(cc2)-c3cc(cc(c3)C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C22H14O8/c23-19(24)15-5-13(6-16(9-15)20(25)26)11-1-2-12(4-3-11)14-7-17(21(27)28)10-18(8-14)22(29)30/h1-10H,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)
InChIKey
HQCSLVYEWMDWIZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.