Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 149,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7BrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.07
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
86-90 °C
functional group
bromo, ketone
SMILES string
BrCC(=O)c1cc2ccccc2o1
InChI
1S/C10H7BrO2/c11-6-8(12)10-5-7-3-1-2-4-9(7)13-10/h1-5H,6H2
InChI key
NVRNCBWTEDOAQA-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
- Eschenmoser coupling reaction
- Preparation of β-oxo sulfones as substrates for stereoselective Michael addition/cross-benzoin cascade reactions
- Preparation of thienylpyrazole-based thiazoles and pyrazolines as antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory, and analgesic agents
- Preparation of isatin-(benzofuryl-thiazolyl)-hydrazones by cyclocondensation with isatin-thiosemicarbazones under microwave irradiation as antimicrobial agents
- Synthesis of 2-naphthyl ethers as a protective agent against DNA damage induced by bleomycin-iron
- Asymmetric synthesis of β-dialkylamino alcohols by Ru-catalyzed transfer hydrogenation of α-dialkylamino ketones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?