Fortfahren mit
715077
Isobutyl-4-Hydroxybenzoat
97%
Synonym(e):
2-Methylpropyl 4-hydroxybenzoate, Isobutylparaben
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 70,20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
224-208-8
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
€ 70,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
75-80 °C
functional group
ester
SMILES string
CC(C)COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3
InChI key
XPJVKCRENWUEJH-UHFFFAOYSA-N
Application
Isobutyl 4-hydroxybenzoate can be used to synthesize lipophilic alkyl parabens as additives for foods and flavor ingredients. It is also commonly used as a preservative in cosmetic products.
Disclaimer
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
92177Y0001357537632
description
97%
description
analytical standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥98%
assay
97%
assay
-
assay
-
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
mp
75-80 °C
mp
75-80 °C
mp
75-80 °C
mp
−81 °C (lit.)
form
solid
form
-
form
-
form
-
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
functional group
ester
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isobutyl-4-Hydroxybenzoat
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Gefahrencodes
Hazard Classifications
ED HH 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
4247-02-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)