Merck
714011
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-2-Amino-1,2-dihydro-1-naphthol -hydrochlorid
≥96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥96%
≥96.0% (HPLC)
Form
solid
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥97.0%
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.N[C@H]1C=Cc2ccccc2[C@@H]1O
InChI
1S/C10H11NO.ClH/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12;/h1-6,9-10,12H,11H2;1H/t9-,10-;/m0./s1
InChIKey
KZEOPJJQWXUEOS-IYPAPVHQSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)