Merck
713198
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-1-methyl-pyrrolidinium-hexafluorophosphat
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H16F6NP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥96.5%
97%
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.5% water
SMILES String
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C7H16N.F6P/c1-3-8(2)6-4-5-7-8;1-7(2,3,4,5)6/h3-7H2,1-2H3;/q+1;-1
InChIKey
WSYWUTMEDIHQRK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)