Merck
712787
2-Azido-β-D-glucose-tetraacetat
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-β-D-glucopyranose, 2-Azido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-β-D-glucopyranosylacetat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H19N3O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
373.32
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
4337930
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI
1S/C13H17N3O10/c1-5(17)22-4-8-10(26-13(20)21)11(23-6(2)18)9(15-16-14)12(25-8)24-7(3)19/h8-12H,4H2,1-3H3,(H,20,21)/t8-,9?,10-,11-,12-/m1/s1
SMILES string
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(C)=O)C(N=[N+]=[N-])[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(O)=O
InChI key
NKGUHWHPMGOFTK-XBINAETPSA-N
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +2.9±0.4°, c = 1 in chloroform
reaction suitability
reaction type: click chemistry
storage temp.
2-8°C
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A short synthesis of 1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-beta-D- glucopyranose and the corresponding alpha-glucosyl chloride from D-mannose.
V Pavliak et al.
Carbohydrate research, 210, 333-337 (1991-03-20)