Merck
712213
Sigma-Aldrich
Boc-Dab-OH
≥97.0%
Synonym(e):
(S)-4-Amino-2-(tert.-butoxycarbonylamino)-buttersäure, Nα-Boc-L-2,4-diaminobuttersäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H18N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.25
Beilstein:
4745487
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0% (TLC)
≥97.0%
Optische Aktivität
[α]/D +7.5±1°, c = 1 in methanol: water (1:1)
Verunreinigungen
≤2.0% water
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCN)C(O)=O
InChI
1S/C9H18N2O4/c1-9(2,3)15-8(14)11-6(4-5-10)7(12)13/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H,11,14)(H,12,13)/t6-/m0/s1
InChIKey
MDCPCLPRWLKUIQ-LURJTMIESA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)