Merck
712175
Sigma-Aldrich
(S)-2-Azido-3-(4-tert.-butoxyphenyl)-propionsäure Cyclohexylaminsalz
≥98% (CE)
Synonym(e):
L-Azidotyrosine tert-butyl ether Cyclohexylaminsalz, N3-Tyr(OtBu)-OH Cyclohexylaminsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H17N3O3 · C6H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
362.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98% (CE)
Form
crystals
Optische Aktivität
[α]/D -48.0±2.0°, c = 1 in methanol
Zusammensetzung
carbon, 62.3-63.6%
nitrogen, 15.1-15.8%
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC1CCCCC1.CC(C)(C)Oc2ccc(C[C@H](N=[N+]=[N-])C(O)=O)cc2
InChI
1S/C13H17N3O3.C6H13N/c1-13(2,3)19-10-6-4-9(5-7-10)8-11(12(17)18)15-16-14;7-6-4-2-1-3-5-6/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,17,18);6H,1-5,7H2/t11-;/m0./s1
InChIKey
BCKBVMJKEBFWBB-MERQFXBCSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)