Merck
712116
Sigma-Aldrich
meso-2,2′-Bipyrrolidin -sesquioxalat (Salz)
98%
Synonym(e):
(R*,S*)-2,2′-Bipyrrolidin -sesquioxalat (Salz)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H16N2 · C3H3O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.5% (GC)
98%
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.5% water
SMILES String
OC(=O)C(O)=O.C1CN[C@H](C1)[C@@H]2CCCN2.C3CN[C@H](C3)[C@@H]4CCCN4
InChI
1S/2C8H16N2.C2H2O4/c2*1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8;3-1(4)2(5)6/h2*7-10H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)/t2*7-,8+;
InChIKey
VSBQBHKEKBYWIP-BMROQPAASA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)