Merck
711810
Sigma-Aldrich
N-Benzylidenethylamin
≥97%
Synonym(e):
N-(Phenylmethyliden)-ethanamin, Benzaldehyd-ethylimid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.19
Beilstein:
1853511
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97%
≥97.0% (GC)
Form
liquid
SMILES String
CC\N=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H11N/c1-2-10-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2H2,1H3/b10-8+
InChIKey
IIVYBNBDIDWPQV-CSKARUKUSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)