710512
L-Alanin-3-13C,2,3,3-d3
97 atom % D, 98 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
97 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
314.5 °C (dec.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H][13CH]([2H])[C@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1D2,2D
InChIKey
QNAYBMKLOCPYGJ-UVUHICNDSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable