Fortfahren mit
709247
Zinkarsenid
pieces, 99.995% trace metals basis
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Zn3As2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
346.01
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
234-486-2
MDL number:
assay
99.995% trace metals basis
form
pieces
composition
Zn₃As₂
reaction suitability
core: arsenic, core: zinc
mp
1015 °C
density
5.53 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
semiconductor synthesis
SMILES string
[Zn]=[As][Zn][As]=[Zn]
InChI
1S/2As.3Zn
InChI key
RHKSESDHCKYTHI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
12006-40-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)