Fortfahren mit
708348
Siliciummolybdänsäure -Lösung
Synonym(e):
Keggin heteropoly acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 36,10
125 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 110,00
€ 82,50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H4SiO4 · 12MoO3
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Form:
liquid
€ 36,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.376
density
1.156 g/mL at 25 °C
SMILES string
O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Si](O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](O)(=O)=O)(O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](O)(=O)=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/12Mo.O4Si.4H2O.32O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;;4*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;8*+1;-4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-4
InChI key
LMAWUDMBHTZUCF-UHFFFAOYSA-J
Application
Silicomolybdic acid (Keggin Acid, SMA) can be used to prepare supported acid catalysts for various organic transformations. For example, it is used to prepare:
  • SMA immobilized on mesoporous silica spheres for hydrolysis of ammonia borane.
  • SMA doped carbon-ceramic composite electrodes for electrocatalytic reduction of bromate.
  • SMA supported on silica gel (SiO2) for Hosomi–Sakurai allylation of carbonyl compounds.
  • SMA supported on mesoporous SiO2 hollow spheres for Friedel–Crafts alkylation reaction.
Reactant for:
  • Use in electrostatic synthesis of compounds comprising ultrathin layers of silicododecamolybdate anions and poly(allyl ammonium) cations
  • Preparation of charge transfer compounds with Keggin anions and 2,2′-biquinolinium
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
42058169780319279
description
-
description
high purity, 70 wt. % in H2O
description
~40% in H2O
description
20 wt. % in ethanol
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200, 100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.376
refractive index
n20/D 1.408
refractive index
-
refractive index
-
density
1.156 g/mL at 25 °C
density
1.25 g/mL at 25 °C
density
-
density
0.94 g/mL at 25 °C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)