Merck
708100
Sigma-Aldrich
3-Brom-1H-indazol-5-carbaldehyd
95%
Synonym(e):
3-Brom-1H-Indazol-5-Carboxaldehyd
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5BrN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
185-190 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
bromo
SMILES String
Brc1n[nH]c2ccc(C=O)cc12
InChI
1S/C8H5BrN2O/c9-8-6-3-5(4-12)1-2-7(6)10-11-8/h1-4H,(H,10,11)
InChIKey
HUUXQTDSLDFUQW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)