Merck
708097
Sigma-Aldrich
3-Brom-1H-Indazol-5-Carboxylsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5BrN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)c1ccc2[nH]nc(Br)c2c1
InChI
1S/C8H5BrN2O2/c9-7-5-3-4(8(12)13)1-2-6(5)10-11-7/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChIKey
RWQMEUDBXGKAER-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)